4-Methoxystilbene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A17328.06EA 212 EUR
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Kaava: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Sulamispiste: 136…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017178
CAS-numero: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7