Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
B22472.06EA 145 EUR
B22472.06 B22472.22 B22472.14
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Kaava: C₇H₈O
MW: 108,14
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066201
CAS-numero: 13173-09-6
EINECS: 000-000-0
UN: 1224
ADR: 3,III