1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A19700.09EA 81.2 EUR InStock
A19700.09 ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Kaava: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03
Sulamispiste: 225…229 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00019155
CAS-numero: 81-49-2
EINECS: 201-354-0
UN: 0000