1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24388.22EA 643 EUR
B24388.22 B24388.14 B24388.06
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Kaava: C₁₄H₉NO₃
MW: 239,23 g/mol
Sulamispiste: 207…209 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001223
CAS-numero: 116-85-8
EINECS: 204-163-0