1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972010EA 274 EUR
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Kaava: C₁₄H₁₂N₄O₂
MW: 268,27 g/mol
MDL numero: MFCD00001225
CAS-numero: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7