1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
215643-5GEA 83.7 EUR
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Kaava: C₁₄H₁₂N₄O₂
MDL numero: MFCD00001225
CAS-numero: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7