1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971330EA 217 EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Kaava: C₂₁H₁₅NO₃
MW: 329,3500 g/mol
MDL numero: MFCD00019148
CAS-numero: 81-48-1
EINECS: 201-353-5