Dimethylethoxysilane 94%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO392001000EA
303
EUR
ACRO392001000
ACRO392000250
ACRO392000050
Dimethylethoxysilane 94%
Dimethylethoxysilane
Kaava:
C₄H₁₂OSi MW: 104,23 g/mol Leimahduspiste: –5 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00026750 CAS-numero: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |