Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L16476.14EA 182 EUR
L16476.14 L16476.22
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Dimethylethoxysilane
Kaava: C₄H₁₂OSi
Kiehumispiste: 55 °C
Tiheys: 0,757
Leimahduspiste: 15 °C (59 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026750
CAS-numero: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
ADR: 3,II