Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A15662.06EA 276 EUR
A15662.06 A15662.14 A15662.03
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Kaava: C₇H₂₀Si₂
MW: 160,405 g/mol
Kiehumispiste: 132…133 °C
Sulamispiste: –71 °C
Tiheys: 0,750
Leimahduspiste: 12 °C (53 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008275
CAS-numero: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II