Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAS0494-100MLEA
222
EUR
TCIAS0494-100ML
TCIAS0494-25ML
Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Samarium diiodide
Kaava:
SmI₂ MW: 404,17 g/mol |
MDL numero:
MFCD00058873 CAS-numero: 32248-43-4 UN: 2056 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid |
Concentration (Titration) | 0.075 to 0.105 mol/L |