4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
H27158.03EA 63.1 EUR
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidine
Kaava: C₁₈H₂₂N₂
MDL numero: MFCD00023738
CAS-numero: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6