Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15438.22EA 933 EUR
A15438.22 A15438.14 A15438.06
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Sulamispiste: 150…154 °C
MDL numero: MFCD00014667
CAS-numero: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5