Chromone-3-carboxaldehyde
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAO0291-5GEA 29.7 EUR
TCIAO0291.25 TCIAO0291-5G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16
MDL numero: MFCD00014667
CAS-numero: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5
UN: 0000