6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26997.03EA 169 EUR
H26997.03 H26997.06
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
6-Chloro-7-methylchromone
Kaava: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,62
Sulamispiste: 169…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00239401
CAS-numero: 67029-84-9