Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H26953.06EA 788 EUR
H26953.06 H26953.MD H26953.03
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Kaava: C₁₂H₈ClF₂P
MW: 256,62
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972302
CAS-numero: 23039-97-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,II