Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25894.06EA 1220 EUR
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Kaava: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Sulamispiste: 111…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08064037
CAS-numero: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II