Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25887.03EA 280 EUR
H25887.03 H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Kaava: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69
Kiehumispiste: 140 °C (1,5 mmHg)
Sulamispiste: 61…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972301
CAS-numero: 13685-30-8
UN: 3261
ADR: 8,II