Diphenylphosphine oxide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21101.03EA 158 EUR
B21101.03 B21101.14 B21101.06
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Kaava: C₁₂H₁₁OP
MW: 202,20 g/mol
Sulamispiste: 51…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002079
CAS-numero: 4559-70-0