Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27614.03EA 316 EUR
H27614.03 H27614.06
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Kaava: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03
Sulamispiste: 230…233 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010431
CAS-numero: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7