Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
277878-5GEA 439 EUR
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Kaava: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
MDL numero: MFCD00010431
CAS-numero: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7