Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO103310050EA 53.1 EUR
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Sulamispiste: 103…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005238
CAS-numero: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %