Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10882.22EA 1860 EUR
A10882.22 A10882.06 A10882.14
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Sulamispiste: 104…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005238
CAS-numero: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3