Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Toimittaja: Molekula
MOLE52361395-5GEA 0 EUR
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
MDL numero: MFCD00005238
CAS-numero: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3