1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25732.06EA 423 EUR
B25732.06 B25732.03
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Sulamispiste: 211 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077436
CAS-numero: 1621-91-6