1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H25783.03EA 477 EUR
H25783.03 H25783.06
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09
Sulamispiste: 281…283 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011558
CAS-numero: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5