3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23751.03EA 161 EUR
B23751.03 B23751.06
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Sulamispiste: ∼ 125 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00005239
CAS-numero: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7