4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H56369.14EA 795 EUR
H56369.14 H56369.03 H56369.06
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₃IN₂
MW: 193,97
Sulamispiste: 108…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005244
CAS-numero: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1