3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Toimittaja: MAYBRIDGE
MAYBAC27172EAEA 0 EUR
MAYBAC27172EA MAYBAC27172DA
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₅N₃O
MW: 99,09
MDL numero: MFCD00022384
CAS-numero: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6
UN: 0000