3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11412.06EA 87.3 EUR
A11412.06 A11412.22 A11412.14
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Sulamispiste: ∼ 210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022384
CAS-numero: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6