3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14523.09EA 52 EUR
A14523.09
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Kaava: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Sulamispiste: 112…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003126
CAS-numero: 934-48-5
EINECS: 213-283-2