1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50305.03EA 691 EUR
H50305.03 H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00514518
CAS-numero: 1134-50-5