1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
MAYBCC24501DAEA 0 EUR
MAYBCC24501DA MAYBCC24501CB
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂
MDL numero: MFCD00463580
CAS-numero: 1133-77-3