3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO368020050EA 210 EUR
ACRO368020050 ACRO368020010
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₉N₃
MW: 159,19
Sulamispiste: 118…121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191749
CAS-numero: 1572-10-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %