1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B20629.06EA 149 EUR
B20629.06 B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Kaava: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kiehumispiste: 101…102 °C
Tiheys: 0,965
Leimahduspiste: 10 °C (50 °F)
MDL numero: MFCD00005161
CAS-numero: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ADR: 3,III