1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAE0513-25GEA 136 EUR
TCIAE0513-25G TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclopentane
Kaava: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kiehumispiste: 102°C
Leimahduspiste: 10°C
MDL numero: MFCD00005161
CAS-numero: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/24/28968024.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %