3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53451.06EA 257 EUR
H53451.06 H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Kaava: C₆H₁₁BrSi
MW: 191,14 g/mol
Kiehumispiste: 44…45 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,17
Leimahduspiste: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134460
CAS-numero: 38002-45-8