1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43852.0100EA 178 EUR
8.43852.0100 8.43852.0010
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone syntetiikkaan
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone
Kaava: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2600 g/mol
MDL numero: MFCD00035689
CAS-numero: 81-63-0
EINECS: 201-367-1