Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11484.06EA 113 EUR
A11484.06 ABCRAB110519.0025 A11484.14
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Methyldiphenylphosphine oxide
Kaava: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Sulamispiste: 111…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002081
CAS-numero: 2129-89-7
EINECS: 218-346-8