(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00912.14EA 601 EUR
L00912.14 L00912.06
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Kaava: C₁₄H₁₅O₂P
MW: 246,24 g/mol
Sulamispiste: 113…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015451
CAS-numero: 4455-77-0
EINECS: 224-704-4