2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18006.30EA 3960 EUR
A18006.30 A18006.09 A18006.18
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Kaava: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Sulamispiste: 198…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041849
CAS-numero: 615-21-4
EINECS: 210-416-6