2-(Methylthio)benzothiazole
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15144200EA 214 EUR
EHERC15144200
2-(Methylthio)benzothiazole
2-(Methylthio)benzothiazole
Kaava: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
MDL numero: MFCD00005784
CAS-numero: 615-22-5
EINECS: 210-417-1