Sodium borodeuteride (98% D) for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO194950050EA 392 EUR
ACRO194950050 ACRO194950010
Sodium borodeuteride (98% D) for NMR spectroscopy
Sodium borodeuteride
Kaava: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003519
CAS-numero: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white to light grey Powder and/or chunks
D-Enrichment ≥97.5 %