Sodium borodeuteride (99% D), sauvoja
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
35102.06EA 824 EUR
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), sauvoja
Sodium borodeuteride
Kaava: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Sulamispiste: ∼400 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003519
CAS-numero: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I