1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB3477-5GEA 106 EUR
TCIAB3477-5G
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
Kaava: C₉H₁₃BrSi
MW: 229,1890 g/mol
Kiehumispiste: 50°C
MDL numero: MFCD00093882
CAS-numero: 17878-47-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %