1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB3357-25GEA 277 EUR
TCIAB3357-25G TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Kaava: C₉H₁₃BrSi
MW: 229,1890 g/mol
Kiehumispiste: 230°C
Leimahduspiste: 96°C
MDL numero: MFCD00094165
CAS-numero: 6999-03-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/46/28934746.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %