2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17151.03EA 67.9 EUR
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Kaava: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63 g/mol
Sulamispiste: 208…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318098
CAS-numero: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0