2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L01356.06EA 489 EUR
L01356.06 L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Kaava: C₅H₅N₃O₃S
MW: 187,18 g/mol
Sulamispiste: ∼ 263 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022438
CAS-numero: 140-40-9
EINECS: 205-414-7