2-Mercaptothiazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L07058.06EA 306 EUR
L07058.06 L07058.03 L07058.14
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Kaava: C₃H₃NS₂
MW: 117,19 g/mol
Sulamispiste: 77…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022449
CAS-numero: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4