Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16896.06EA 162 EUR
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Kaava: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Sulamispiste: 172…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00123414
CAS-numero: 7210-76-6